Merck
293571
Sigma-Aldrich
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5SC(C6H5)2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
272.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
mp
127-129 °C (lit.)
cadena SMILES
CCSC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2S/c1-2-19-16(15(17)18,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
NGHYFCDORXGZOD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)