Merck
292346
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
174.31
Beilstein:
1759717
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Análisis
95%
densidad
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Clave InChI
JCANPYOQOFSGFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)