292311
2,3,6-Trichlorobenzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
87-89 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)c(C=O)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-3H
Clave InChI
AURSMWWOMOVHBM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 2,3,6-trichloro-5-nitrobenzaldehyde
- 2,3,6-trichloromandelic acid
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges