291307
4-Iodobutyl acetate
technical grade, 85%
Sinónimos:
1-Acetoxy-4-iodobutane
About This Item
grado
technical grade
Análisis
85%
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-95 °C/5.5 mmHg (lit.)
densidad
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OCCCCI
InChI
1S/C6H11IO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
- tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?