Merck
290440
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylacetic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
mp
68-70 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-5(3-8(11)12)2-7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
Clave InChI
IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,5-Difluorophenylacetic acid is an important pharmaceutical intermediate.
Aplicación
3,5-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of:
  • N-[N-(3,5-difluorophenylacetyl)-L-alanyl]-L-phenylglycine tert-butyl ester
  • N-acylalanine
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gilles Quéléver et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(13), 2450-2457 (2005-06-25)
Inhibition of gamma-secretase, one of the enzymes responsible for the cleavage of the amyloid precursor protein (APP) to produce pathogenic Abeta peptides, is an attractive approach for the treatment of Alzheimer's disease. We designed a gamma-secretase inhibitor bearing an ascorbic
Synthesis of a tetrahydroimidazo [2', 1': 2, 3] thiazolo [5, 4-c] pyridine derivative with Met inhibitory activity.
Amat M, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 3, 145-151 (2010)
Synthesis of dihalophenylacetic acids using aromatic nucleophilic substitution strategy.
Kowalczyk BA.
Synthesis, 1997(12), 1411-1414 (1997)