289302
Rubidium acetate
≥99.8% trace metals basis
Sinónimos:
Acetic acid rubidium salt
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.8% trace metals basis
formulario
solid
cadena SMILES
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(2), 248-255 (2018-11-11)
Steroids represent an interesting class of small biomolecules due to their use as biomarkers and their status as scheduled drugs. Although the analysis of steroids is complicated by the potential for many isomers, ion mobility spectrometry (IMS) has previously shown