Merck
288829
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.567 (lit.)
bp
142-145 °C/20 mmHg (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Ethoxybenzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter