Merck
288209
Sigma-Aldrich
Tetraphenylgermane
96%
Sinónimos:
Tetraphenyl germanium
About This Item
Fórmula lineal:
Ge(C6H5)4
Número de CAS:
Peso molecular:
381.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Análisis
96%
mp
230-235 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(cc1)[Ge](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20Ge/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Clave InChI
ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N