287229
Sulfisoxazole
98%
Sinónimos:
4-Amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, Sulfafurazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13N3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
267.30
Beilstein:
6737262
Número MDL:
Productos recomendados
Ensayo
98%
cadena SMILES
Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
Clave InChI
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?