Merck
284904
Sigma-Aldrich
Piperazine dihydrochloride hydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10N2 · 2HCl · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
159.06 (anhydrous basis)
Beilstein:
3551215
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH.H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;/h5-6H,1-4H2;2*1H;1H2
Clave InChI
ZQVBNUIFDLXAFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves