Merck
284866
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid
98%
Sinónimos:
2-Nitro-5-thiocyanobenzoic acid, NTCB
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(SCN)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
224.19
Beilstein:
2124001
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
mp
156-157 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(SC#N)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N2O4S/c9-4-15-5-1-2-7(10(13)14)6(3-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clave InChI
NQUNIMFHIWQQGJ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)