Merck
284475
Sigma-Aldrich
(2R,4R,5S)-(+)-2-Chloro-3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3,2-oxazaphospholidine 2-sulfide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13ClNOPS
Número de CAS:
Peso molecular:
261.71
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +120°, c = 1 in chloroform
mp
127-129 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1[C@@H](O[P@@](Cl)(=S)N1C)c2ccccc2
Aplicación
Derivatizing reagent for the 31P NMR determination of enantiomeric purities of alcohols and amines.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 106, 5019-5019 (1984)