283576
2-Ethoxybenzonitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5322 (lit.)
densidad
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
DXTLCLWOCYLDHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Ethoxybenzonitrile has been used in the synthesis of selective phosphodiesterase(V) inhibitor, vardenafil.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
The synthesis of a phosphodiesterase (V) inhibitor Vardenafil [J].
Chemical Reagents, 5, 011-011 (2006)