Merck
283274
Sigma-Aldrich
trans-10,11-Dibromodibenzosuberone
97%
Sinónimos:
10,11-Dibromo-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10Br2O
Número de CAS:
Peso molecular:
366.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
213 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Br[C@@H]1[C@@H](Br)c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)