Merck
282154
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)-L-alanine
98%
Sinónimos:
(S)-α-Amino-2-thiophenepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
171.22
Beilstein:
82872
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −29.4°, c = 1 in H2O
mp
255-263 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Clave InChI
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Descripción general
Unusual α-amino acid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)