Merck
282138
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl)methane
97%
Sinónimos:
Methylenebis(trimethylsilane)
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3Si]2CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.40
Beilstein:
1734530
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
densidad
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H20Si2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H2,1-6H3
Clave InChI
GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Lin Yang et al.
Journal of hazardous materials, 405, 124194-124194 (2020-10-25)
A novel CO2-responsive cellulose nanofibril aerogel as a "green" adsorbent derived from poly(methacrylic acid-co-2-(dimethylamino) ethyl methacrylate) and carboxylated cellulose nanofibrils was successfully prepared via stepwise cation-induced gelation and freeze drying method. This aerogel exhibited CO2-triggered adsorption behavior towards anionic dyes
Ariagna L Rivera-Briso et al.
International journal of biological macromolecules, 143, 1000-1008 (2019-11-18)
Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) is a microbial biodegradable polymer with a wide range of potential industrial applications. However, its biomedical uses could increase exponentially if certain physical and biological properties were enhanced without compromising on the non-cytotoxic property of this biocompatible polymer.