Merck
281786
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2,2-dimethyloxirane
97%
Sinónimos:
1,2-Epoxy-1-methoxy-2-methylpropane, 2,2-Dimethyl-3-methoxyoxirane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
102777
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
97%
cadena SMILES
COC1OC1(C)C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)