281212
Tricarbonyl(N-methylaniline)chromium(0)
99%
About This Item
Análisis
99%
formulario
solid
mp
122-124 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CN[C]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C7H9N.3CO.Cr/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;/h2-6,8H,1H3;;;;
Clave InChI
VOXVGHQDPBKJOZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)