280356
2-Bromotetradecanoic acid
98%
Sinónimos:
2-Bromomyristic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11CHBrCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
307.27
Beilstein:
1781090
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C14H27BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
GBBKJNDQLLKTCX-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)