Merck
279994
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile hydrogensulfate
97%
Sinónimos:
Cyanomethylamine monosulfate
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CN · H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
154.15
Beilstein:
3916093
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
120-125 °C (lit.)
cadena SMILES
NCC#N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1,3H2;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)