279528
1,3-Diiminoisoindoline
97%
Sinónimos:
1,3-Isoindolinediimine, Phthalimide diimide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
powder or crystals
mp
~197 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N=C1NC(=N)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H,(H3,9,10,11)
Clave InChI
RZVCEPSDYHAHLX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges