Merck
279358
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
Br13CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
139.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
formulario
powder
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1
Clave InChI
KDPAWGWELVVRCH-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1