278769
3-Chlorobicyclo[3.2.1]oct-2-ene, mixture of endo and exo
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5055 (lit.)
bp
56 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC1=C[C@H]2CC[C@H](C2)C1
InChI
1S/C8H11Cl/c9-8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h4,6-7H,1-3,5H2/t6-,7+/m0/s1
Clave InChI
XLVAWKKCOIWHBT-NKWVEPMBSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter