278238
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
77-79 °C (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 0.25 g/5mL, clear, colorless to yellow
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1n[nH]cc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole may be used in chemical synthesis.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?