Merck
277886
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3,5-diamino-2-pyrazinecarboxamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6ClN5O
Número de CAS:
Peso molecular:
187.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
solid
mp
219-221 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C5H6ClN5O/c6-2-4(8)11-3(7)1(10-2)5(9)12/h(H2,9,12)(H4,7,8,11)
Clave InChI
UYTQEWLAYXCJEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Diego Alvarez de la Rosa et al.
The Journal of general physiology, 124(4), 395-407 (2004-09-29)
The serum and glucocorticoid induced kinase 1 (SGK1) participates in the regulation of sodium reabsorption in the distal segment of the renal tubule, where it may modify the function of the epithelial sodium channel (ENaC). The molecular mechanism underlying SGK1