Merck
277126
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
99%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
171.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.4809 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
densidad
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CCl)CBr
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)