Merck
276308
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylbenzene
97%
Sinónimos:
2-Chloro-m-xylene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
140.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
182-183 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
VDXLAYAQGYCQEO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Suzuki coupling reaction of 2-chloro-1,3-dimethylbenzene with arylboronic acids has been investigated. 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction to afford 2,6-dimethyl benzonitrile.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A practical heterogeneous catalyst for the Suzuki, Sonogashira, and Stille coupling reactions of unreactive aryl chlorides.
Myung-Jong Jin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(6), 1119-1122 (2010-01-01)
A new palladium catalyst system for the cyanation of aryl chlorides with K4[Fe(CN)6].
Schareina T, et al.
Tetrahedron Letters, 48(7), 1087-1090 (2007)