275883
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
237-239 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 2-amino-3-chlorobenzonitrile
- 3-chloro-2-nitrobenzaldehyde
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable