275395
4-Mercaptophenol
technical grade, 90%
Sinónimos:
4-Hydroxythiophenol
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Análisis
90%
bp
149-150 °C/25 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H
Clave InChI
BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup