Merck
275298
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxy-2-naphthoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C10H5CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
204.18
Beilstein:
3287771
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
275-280 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc2cccc(O)c2cc1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-9-3-1-2-6-4-8(11(14)15)10(13)5-7(6)9/h1-5,12-13H,(H,14,15)
Clave InChI
YELLAPKUWRTITI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yinggang Luo et al.
The Journal of biological chemistry, 283(21), 14694-14702 (2008-04-05)
Neocarzinostatin, a clinical anticancer drug, is the archetypal member of the chromoprotein family of enediyne antitumor antibiotics that are composed of a nonprotein chromophore and an apoprotein. The neocarzinostatin chromophore consists of a nine-membered enediyne core, a deoxyaminosugar, and a