Merck
275239
Sigma-Aldrich
3-(Ethylamino)-p-cresol
90%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5NHC6H3(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
90%
mp
85-87 °C (lit.)
cadena SMILES
CCNc1cc(O)ccc1C
InChI
1S/C9H13NO/c1-3-10-9-6-8(11)5-4-7(9)2/h4-6,10-11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(Ethylamino)-p-cresol was used in the synthesis of rhodol by undergoing condensation reaction with 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Bryan C Dickinson et al.
Chemistry & biology, 18(8), 943-948 (2011-08-27)
Hydrogen peroxide (H(2)O(2)) can serve as a beneficial signaling agent or toxin depending on its concentration and location within a cell or organism. Methods to measure the localized accumulation of H(2)O(2) in living specimens remain limited. Motivated to meet this