275204
3,3,3-Tris(4-chlorophenyl)propionitrile
99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
99%
formulario
solid
mp
175-177 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C(CC#N)(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H14Cl3N/c22-18-7-1-15(2-8-18)21(13-14-25,16-3-9-19(23)10-4-16)17-5-11-20(24)12-6-17/h1-12H,13H2
Clave InChI
SGXWKWVVMYKJNN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable