Merck
273406
Sigma-Aldrich
trans-α-Methylstilbene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(CH3)=CHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
285-286 °C (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(c1ccccc1)=C(\C)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-12H,1H3/b13-12+
Clave InChI
OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
Aplicación
trans-α-Methylstilbene was used in the synthesis of enantiomerically pure imidazolium salts bearing an oxazoline unit.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Steve Nanchen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(17), 4550-4558 (2006-03-25)
Two libraries of enantiomerically pure imidazolium salts bearing an oxazoline unit were synthesized. Deprotonation of the imidazolium salts and complexation of the resulting oxazoline-carbene ligands to iridium(I) was achieved in one step by mixing the imidazolium salts with NaOtBu and