Merck
271926
Sigma-Aldrich
L-2-Aminoadipic acid
98%
Sinónimos:
(S)-2-Aminohexanedioic acid, L-Homoglutamic acid, Aad
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Beilstein:
1724348
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]25/D +22°, c = 2 in 5 M HCl
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
Clave InChI
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)