Merck
270105
Sigma-Aldrich
NB-Enantrane
0.5 M in THF
Sinónimos:
9-BBN-nopol benzyl ether adduct, 0.5M in tetrahydrofuran solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H39BO
Número de CAS:
Peso molecular:
378.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)[C@H]2C[C@H](B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4)[C@@H](CCOCc5ccccc5)[C@@H]1C2
Información legal
NB-Enantrane is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)