Merck
269905
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida-d7
≥99.5 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Sinónimos:
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimetilformamida
About This Item
Fórmula lineal:
DCON(CD3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
80.14
Beilstein:
1908468
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.11
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
contiene
1 % (v/v) TMS
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Aplicación
  • Investigation of the feasibility of directly-coupled HPLC-NMR with 2H detection: This research utilizes N,N-Dimethylformamide-d₇ to enhance the capabilities of HPLC-NMR systems, providing a methodological breakthrough for analyzing the metabolism of complex molecules in pharmaceutical sciences. This advancement is critical for the development of new drugs and understanding their metabolic pathways (Farrant RD et al., 1997).
  • Deuterium NMR spectroscopy of biofluids for the identification of drug metabolites: Applies N,N-Dimethylformamide-d₇ in deuterium NMR spectroscopy to identify and analyze drug metabolites in biological fluids. This technique provides a high-resolution method for drug testing and toxicological studies, enhancing the accuracy and efficiency of pharmaceutical research (Farrant RD et al., 1993).
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
NMR determination of quadrupole coupling constants of deuterons in N, N-dimethylformamide-d7.
Balakrishnan NS.
Journal of Magnetic Resonance, 83(2), 233-245 (1989)
Neutron diffraction study on chloride ion solvation in water, methanol, and N,N-dimethylformamide.
Yamagami M, et al.
J. Chem. Phys. , 103(18), 8174-8178 (1995)
Małgorzata Fabijańska et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(3), 938-947 (2014-08-12)
This paper describes the synthesis of trans-bis-(3-aminoflavone)dichloridoplatinum(ii) (trans-Pt(3-af)2Cl2; TCAP) for use as a potential anticancer compound, and the evaluation of its structure by elemental and spectral analyses, and X-ray crystallography. The complex demonstrated a significant cytotoxic effect against human and
Seung Bin Baek et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(46), 14156-14161 (2015-11-19)
Crystallographic observation of adsorbed gas molecules is a highly difficult task due to their rapid motion. Here, we report the in situ single-crystal and synchrotron powder X-ray observations of reversible CO2 sorption processes in an apparently nonporous organic crystal under
Sean E Doris et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(44), 15702-15710 (2014-10-11)
Cationic naked nanocrystals (NCs) are useful building units for assembling hierarchical mesostructured materials. Until now, their preparation required strongly electrophilic reagents that irreversibly sever bonds between native organic ligands and the NC surface. Colloidal instabilities can occur during ligand stripping