Merck
269840
Sigma-Aldrich
Tetrahidrofuran-d8
99.5 atom % D
Sinónimos:
Octadeuterotetrahidrofurano, Tetrahidrofurano deuterado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D8O
Número de CAS:
Peso molecular:
80.16
Beilstein:
111854
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99.5 atom % D
envase
pk of 10 × 1 mL
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
densidad
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)