Merck
269204
Sigma-Aldrich
Methyl methylsulfinylacetate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3S(O)CH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
136.17
Beilstein:
1854014
Número CE:
Número MDL:
Análisis
96%
cadena SMILES
COC(=O)CS(C)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)