Merck
268984
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,4-pentadiene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH(CH3)CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
82.14
Beilstein:
1839458
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
5.11 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
densidad
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
Clave InChI
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)