Merck
268763
Sigma-Aldrich
Bromuro de dodeciltrimetilamonio
99%
Sinónimos:
Bromuro de lauriltrimetilamonio
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
308.34
Beilstein:
3597463
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
mp
246 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jade E LaDow et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 4219-4226 (2011-07-29)
A series of cationic amphiphiles, each with an aromatic core, was prepared and investigated for antimicrobial properties. The synthesized amphiphiles in this study are bicephalic (double-headed) in that they each possess two trimethylammonium head groups and a single linear alkoxy