Merck
268348
Sigma-Aldrich
3-Oxoadipic acid
98%
Sinónimos:
β-Ketoadipic acid, 3-Oxohexanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH2COCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
160.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
98%
mp
124-126 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)