Merck
268178
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH=CHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
densidad
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC\C=C\C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)