266779
Hafnium
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% zirconium)
Sinónimos:
Celtium, Hafnium element
About This Item
Nivel de calidad
Análisis
≥99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% zirconium)
formulario
wire
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
Diámetro
1.0 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Cantidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable