Merck
266027
Sigma-Aldrich
Titanium
wire, wire diam. 0.25 mm, 99.99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
47.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99.99%
Formulario
wire
temp. de autoignición
860 °F
resistividad
42.0 μΩ-cm, 20°C
alambre diám.
0.25 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)