264504
2,5-Difluorophenylacetonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4834 (lit.)
densidad
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(F)c(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup