Merck
264482
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
172.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
100-102 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)Cc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
FUGDCKXBUZFEON-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of:
  • α-azidoacetophenones
  • N-(2,6-difluorobenzyl)-N′-(1H-5-indazolyl)urea
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mariela Bollini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(4), 1110-1113 (2013-01-10)
Design of non-nucleoside inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase with improved activity towards Tyr181Cys containing variants was pursued with the assistance of free energy perturbation (FEP) calculations. Optimization of the 4-R substituent in 1 led to ethyl and isopropyl analogs 1e
Masayuki Iwakubo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 350-364 (2006-10-19)
In a previous study, we identified several structurally unrelated scaffolds of the Rho kinase inhibitor using pharmacophore information obtained from the results of a high-throughput screening and structural information from a homology model of Rho kinase. 1H-Indazole is one of