263575
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
97%
Sinónimos:
5-Nitro-2-benzimidazolethiol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
274 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, opaque, dark red
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=S)Nc2c1
InChI
1S/C7H5N3O2S/c11-10(12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5/h1-3H,(H2,8,9,13)
Clave InChI
YPXQSGWOGQPLQO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable