Merck
261831
Sigma-Aldrich
1,4,5,8,9-Pentamethylcarbazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19N
Número de CAS:
Peso molecular:
237.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
99%
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c2c1n(C)c3c(C)ccc(C)c23
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves