259780
2,4,6-Trimethylstyrene
95%, contains <0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
95%
formulario
liquid
contiene
<0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
densidad
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C11H14/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h5-7H,1H2,2-4H3
Clave InChI
PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup