259640
4-Nitrobenzoic hydrazide
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
acetone: soluble 0.5 g/10 mL, clear, yellow
cadena SMILES
NNC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O3/c8-9-7(11)5-1-3-6(4-2-5)10(12)13/h1-4H,8H2,(H,9,11)
Clave InChI
FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Nitrobenzoic hydrazide has been used as internal standard in determination of isoniazid in human plasma by LC-MS/MS method.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Bioorganic chemistry, 94, 103402-103402 (2019-11-14)
Eight organotin(IV) complexes (C1-C8) have been synthesized and characterized by elemental analysis, fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), multinuclear nuclear magnetic resonance (1H, 13C and 119Sn NMR), high resolution mass spectroscopy (HRMS) and single crystal X-ray structural analysis. Crystallographic data show
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(3), 285-290 (2008-12-30)
An LC-MS/MS method for the determination of isoniazid in human plasma was developed and validated. Human plasma aliquots of 100 microL were used for analysis. The assay used nialamide as the internal standard. The calibration curve concentration range was 50-10,000